2-Methoxynaphthalene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-naphthyl ether
A17650.0B
A17650.30
A17650.0BEA
3510
CZK
A17650.0B
A17650.30
2-Methoxynaphthalene ≥98%
2-Methoxynaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 93-04-9
Molecular Formula: C11H10O
Formula Weight: 158.20
Flash Point: ca 139°(282°F)
Melting Point: 70-75°
Boiling Point: 272-274°
Beilstein Reference: 1859408
Merck Reference: 14,5997
MDL No.: MFCD00004061
Vzorec:
C₁₁H₁₀O MW: 158,2 g/mol Bod varu: 272…274 °C Bod tání: 70…75 °C Hustota: 1,266 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: ∼139 °C (282 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004061 CAS číslo: 93-04-9 EINECS: 202-213-6 Merck Index: 14,5997 |