Tisk…
2-Methoxynaphthalene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-naphthyl ether
164750050 164755000
ACRO164750050EA 754 CZK
ACRO164750050 ACRO164755000
2-Methoxynaphthalene 98%
2-Methoxynaphthalene
Vzorec: C₁₁H₁₀O
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 274 °C (1013 hPa)
Bod tání: 73…75 °C
Hustota: 1,266 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004061
CAS číslo: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Merck Index: 12,06076
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow-brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥71.5 °C
GC ≥97.5 %