2-Ethoxynaphthalene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-naphthyl ether
B23327.14
B23327.22
B23327.36
B23327.14EA
694
CZK
B23327.14
B23327.22
B23327.36
2-Ethoxynaphthalene ≥99%
2-Ethoxynaphthalene
Purity: 99%
CAS No.: 93-18-5
Molecular Formula: C12H12O
Formula Weight: 172.23
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 35-37°
Boiling Point: 282°
Beilstein Reference: 2042397
Merck Reference: 14,3752
MDL No.: MFCD00016808
Vzorec:
C₁₂H₁₂O MW: 172,23 g/mol Bod varu: 282 °C Bod tání: 35…37 °C Hustota: 1,064 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 134 °C (273 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016808 CAS číslo: 93-18-5 EINECS: 202-226-7 Merck Index: 14,3752 |