Tisk…
1-Methoxynaphthalene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 1-naphthyl ether
B24825.14 B24825.22 B24825.36
B24825.14EA 1420 CZK
B24825.14 B24825.22 B24825.36
1-Methoxynaphthalene ≥98%
1-Methoxynaphthalene
Purity: 98+% CAS No.: 2216-69-5 Molecular Formula: C11H10O Formula Weight: 158.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6210 Melting Point: 5° Boiling Point: 135-137°/12mm Beilstein Reference: 7748884 MDL No.: MFCD00003924
Vzorec: C₁₁H₁₀O
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 135…137 °C (12 mmHg)
Bod tání: 5 °C
Hustota: 1,094
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003924
CAS číslo: 2216-69-5
EINECS: 218-696-1