Tisk…
2,3-Diaminonaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3-Naphthalenediamine, DAN, 2,3-naphthylenediamine
88461-100MG-F 88461-25MG-F
SIAL88461-100MG-FEA 4100 CZK
SIAL88461-100MG-F SIAL88461-25MG-F
2,3-Diaminonaphthalene, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 343 °C (1013 hPa)
Bod tání: 199 °C
Hustota: 1,0968 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004116
CAS číslo: 771-97-1
EINECS: 212-241-0