2,3-Diaminonaphthalene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
159590010
159590050
159590250
ACRO159590010EA
7580
CZK
ACRO159590010
ACRO159590050
ACRO159590250
2,3-Diaminonaphthalene 97%
2,3-Diaminonaphthalene
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂ Bod varu: 343 °C (1013 hPa) Bod tání: 193…199 °C Hustota: 1,0968 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004116 CAS číslo: 771-97-1 EINECS: 212-241-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Green-brown to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 193 to 199 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Impurity | ≤0.1 % (beta-Naphthylamine) |
UV | at 280 nm A: ≤0.035 |
Chloride (Cl) | ≤0.01 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.03 % |
Arsenic (As) | ≤0.0001 % |
Copper (Cu) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Nickel (Ni) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |