Tisk…
1,8-Diaminonaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
D21405-100G D21405-5G
SIALD21405-100GEA 3280 CZK
SIALD21405-100G SIALD21405-5G
1,8-Diaminonaphthalene, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.2
Bod varu: 352
Bod tání: 64…65 °C
Hustota: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 195
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004033
CAS číslo: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3259
ADR: 8 III
Merck Index: 12,06459