1,8-Diaminonaphthalene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
A15966.18
A15966.0B
A15966.30
A15966.18EA
1690
CZK
A15966.18
A15966.0B
A15966.30
1,8-Diaminonaphthalene 97%
1,8-Diaminonaphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 479-27-6
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 195°(383°F)
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 205°/12mm
Beilstein Reference: 742841
Merck Reference: 14,6372
MDL No.: MFCD00004033
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,2 g/mol Bod varu: 205 °C (12 mmHg) Bod tání: 61…65 °C Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 195 °C (383 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004033 CAS číslo: 479-27-6 EINECS: 207-529-8 UN: 3259 ADR: 8,III Merck Index: 14,6372 |