Tisk…
1,8-Diaminonaphthalene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
371180050 371181000 371185000
ACRO371180050EA 1390 CZK
ACRO371180050 ACRO371181000 ACRO371185000
1,8-Diaminonaphthalene 97%
1,8-Diaminonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.2
Bod varu: 205 °C (12 mmHg)
Bod tání: 63…66 °C
Bod vzplanutí: 195
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004033
CAS číslo: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3077
ADR: 9
Merck Index: 12,06459
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to red to purple to dark brown Crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥96.0 %