Tisk…

1,5-Diaminonaphthalene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 1,5-naphthylenediamine, 1,5-Naphthalenediamine

M-Clarity™ quality level = MQ100

D21200-100G D21200-25G
SIALD21200-100GEA 4370 CZK
SIALD21200-100G SIALD21200-25G
1,5-Diaminonaphthalene, Sigma-Aldrich®
1,5-Diaminonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Bod varu: 381 °C (1013 hPa)
Bod tání: 188 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004029
CAS číslo: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
ADR: 9,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR