1,5-Diaminonaphthalene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24262.06
B24262.14
B24262.22
B24262.06EA
834
CZK
B24262.06
B24262.14
B24262.22
1,5-Diaminonaphthalene 97%
1,5-Diaminonaphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 2243-62-1
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 189-192°
Boiling Point: 200-210°/5mm
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004029
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂ Bod varu: 200…210 °C (5 mmHg) Bod tání: 189…192 °C Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004029 CAS číslo: 2243-62-1 EINECS: 218-817-8 UN: 3077 ADR: 9,III |