Tisk…
1,5-Diaminonaphthalene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,5-naphthylenediamine, 1,5-Naphthalenediamine
112291000 112290250
ACRO112291000EA 5810 CZK
ACRO112291000 ACRO112290250
1,5-Diaminonaphthalene 97%
1,5-Diaminonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.2
Bod varu: 381 °C (1013 hPa)
Bod tání: 187…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004029
CAS číslo: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %