Tisk…
1-Naftylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
N9005-100G N9005-250G N9005-25G
SIALN9005-100GEA 5590 CZK
SIALN9005-100G SIALN9005-250G SIALN9005-25G
1-Naftylamin, Sigma-Aldrich®
1-Naftylamin
Vzorec: C₁₀H₉N
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50 °C
Hustota: 1,171 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004016
CAS číslo: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
UN: 2077
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06485