Tisk…
1-Naphthyl isothiocyanate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
128240050 128240100
ACRO128240050EA 3010 CZK
ACRO128240050 ACRO128240100
1-Naphthyl isothiocyanate 98%
1-Naphthyl isothiocyanate
Vzorec: C₁₁H₇NS
Bod varu: 100 °C (0,2 mmHg)
Hustota: 1,81 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003882
CAS číslo: 551-06-4
EINECS: 208-990-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06498
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (5 % in water)