Tisk…
1-Naftylizokyanát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Naphthylisocyanate
415410050 415410250 415411000
ACRO415410050EA 1820 CZK
ACRO415410050 ACRO415410250 ACRO415411000
1-Naftylizokyanát 99%
1-Naftylizokyanát
Vzorec: C₁₁H₇NO
Bod varu: 269…270 °C
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1,18 g/cm³
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003881
CAS číslo: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06497
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6324 to 1.6344 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %