Tisk…
1-Iodonaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
238139-10G 238139-50G
SIAL238139-10GEA 2460 CZK
SIAL238139-10G SIAL238139-50G
1-Iodonaphthalene, Sigma-Aldrich®
1-Iodonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₇I
Bod varu: 302 °C (1013 hPa)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,738 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003876
CAS číslo: 90-14-2
EINECS: 201-968-9