1-Fluoronaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
196657-25G
196657-5G
SIAL196657-25GEA
3210
CZK
SIAL196657-25G
SIAL196657-5G
1-Fluoronaphthalene, Sigma-Aldrich®
1-Fluoronaphthalene
Vzorec:
C₁₀H₇F Bod varu: 215 °C (1013 hPa) Hustota: 1,135 g/cm³ (0 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003873 CAS číslo: 321-38-0 EINECS: 206-287-0 |