Tisk…
2-Naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: β-Naphthoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
180246-25G 180246-5G
SIAL180246-25GEA 2050 CZK
SIAL180246-25G SIAL180246-5G
2-Naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Bod varu: 333 °C (1013 hPa)
Bod tání: 180…183 °C
Hustota: 1,382 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004101
CAS číslo: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 12,06469