Tisk…
2-Naphthoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: β-Naphthoic acid
L05102.06 L05102.14
L05102.06EA 697 CZK
L05102.06 L05102.14
2-Naphthoic acid ≥98%
2-Naphthoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 93-09-4 Molecular Formula: C11H8O2 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 205°(401°F) Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 972039 Merck Reference: 14,6382 MDL No.: MFCD00004101
Vzorec: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Bod varu: 333 °C (1013 hPa)
Bod tání: 182…186 °C
Hustota: 1,08
Bod vzplanutí: 205 °C (401 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004101
CAS číslo: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 14,6382