Tisk…
1-Naphthoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10273.14 A10273.22
A10273.14EA 1010 CZK
A10273.14 A10273.22
1-Naphthoic acid ≥98%
1-Naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 86-55-5 Molecular Formula: C11H8O2 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 195°(383°F) Melting Point: 160-162° Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 1908896 Merck Reference: 14,6381 MDL No.: MFCD00004007
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Bod varu: >300 °C
Bod tání: 160…162 °C
Hustota: 1,398
Bod vzplanutí: 195 °C (383 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004007
CAS číslo: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Merck Index: 14,6381