1-Naphthoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
α-Naphthoic acid
128180250
128181000
ACRO128180250EA
1070
CZK
ACRO128180250
ACRO128181000
1-Naphthoic acid 98%
1-Naphthoic acid
Vzorec:
C₁₁H₈O₂ MW: 172,18 g/mol Bod varu: 300 °C (1013 hPa) Bod tání: 158…162 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004007 CAS číslo: 86-55-5 EINECS: 201-681-9 Merck Index: 12,06468 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 164 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)