Tisk…
1-Naphthaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: α-Naphthaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
N109-100G-A N109-2G-A N109-500G-A
SIALN109-100G-AEA 3530 CZK
SIALN109-100G-A SIALN109-2G-A SIALN109-500G-A
1-Naphthaldehyde, Sigma-Aldrich®
1-Naphthaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Bod varu: 292 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004003
CAS číslo: 66-77-3
EINECS: 200-633-4