Tisk…
1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A18926.06 A18926.14 A18926.22
A18926.06EA 3040 CZK
A18926.06 A18926.14 A18926.22
1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥97%
1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 3401-47-6 Molecular Formula: C11H9BrO Formula Weight: 237.10 Melting Point: 79-80° Beilstein Reference: 2045600
Vzorec: C₁₁H₉BrO
MW: 237,1 g/mol
Bod tání: 79…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055374
CAS číslo: 3401-47-6
EINECS: 222-272-1