Tisk…
1,4-Dibromonaphthalene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A18171.06 A18171.14
A18171.06EA 3920 CZK
A18171.06 A18171.14
1,4-Dibromonaphthalene ≥98%
1,4-Dibromonaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 83-53-4 Molecular Formula: C10H6Br2 Formula Weight: 285.97 Melting Point: 80-82° MDL No.: MFCD00041823
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041823
CAS číslo: 83-53-4
EINECS: 201-484-8