Tisk…
2-Naphthyl boronic acid 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-2-boronic acid, 2-Naphthyl boric acid
359620010 359620050
ACRO359620010EA 1130 CZK
ACRO359620010 ACRO359620050
2-Naphthyl boronic acid 97+%
2-Naphthyl boronic acid
Vzorec: C₁₀H₉BO₂
MW: 171.99
Bod tání: 269…275 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236051
CAS číslo: 32316-92-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %