Tisk…
1-Naphthyl boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
N257-25G N257-5G
SIALN257-25GEA 8680 CZK
SIALN257-25G SIALN257-5G
1-Naphthyl boronic acid, Sigma-Aldrich®
1-Naphthyl boronic acid
Vzorec: C₁₀H₉BO₂
MW: 171.99
Bod tání: 259
MDL Number: MFCD00019722
CAS číslo: 13922-41-3