Tisk…
1-Naphthyl boronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21219.03 B21219.06 B21219.14
B21219.03EA 1430 CZK
B21219.03 B21219.06 B21219.14
1-Naphthyl boronic acid ≥97%
1-Naphthyl boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 13922-41-3 Molecular Formula: C10H9BO2 Formula Weight: 171.99 Melting Point: 204-210° Beilstein Reference: 2937504
Vzorec: C₁₀H₉BO₂
Bod tání: 204…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019722
CAS číslo: 13922-41-3