Tisk…
1-Naphthyl boronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
344690010 344690050 344690250
ACRO344690010EA 1180 CZK
ACRO344690010 ACRO344690050 ACRO344690250
1-Naphthyl boronic acid 97%
1-Naphthyl boronic acid
Vzorec: C₁₀H₉BO₂
MW: 171.99
Bod tání: 196…200 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00019722
CAS číslo: 13922-41-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %