Tisk…
Naphthacene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3-Benzanthracene, Benz[b]anthracene, Tetracene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B2403-100MG B2403-1G B2403-500MG
SIALB2403-100MGEA 2370 CZK
SIALB2403-100MG SIALB2403-1G SIALB2403-500MG
Naphthacene, Sigma-Aldrich®
Naphthacene
Vzorec: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Bod varu: 437 °C (1013 hPa)
Bod tání: 356 °C
Hustota: 1,323 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003702
CAS číslo: 92-24-0
EINECS: 202-138-9
Merck Index: 12,06456