Tisk…
Naphthacene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Benzanthracene, Benz[b]anthracene, Tetracene
105260010 105265000 105260050
ACRO105260010EA 6330 CZK
ACRO105260010 ACRO105265000 ACRO105260050
Naphthacene 98%
Naphthacene
Vzorec: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Bod varu: 437 °C (1013 hPa)
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,323 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003702
CAS číslo: 92-24-0
EINECS: 202-138-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06456
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.5 %