Tisk…
Síran ceričito-amonný dihydrát ≥98.0% (RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
22269-500G
22269-500GEA 19250 CZK
22269-500G
Síran ceričito-amonný dihydrát ≥98.0% (RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Síran ceričito-amonný dihydrát
Vzorec: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Bod tání: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149417
CAS číslo: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Iodometric) 98.0 - 102.0 %
Insoluble in acid Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 100 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 300 ppm