Tisk…
Síran ceričito-amonný dihydrát ≥94% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
40194.30 40194.A1 40194.A7
40194.30EA 4330 CZK
40194.30 40194.A1 40194.A7
Síran ceričito-amonný dihydrát ≥94% ACS
Síran ceričito-amonný dihydrát
Purity: 94% min CAS No.: 10378-47-9 Molecular Formula: (NH4)4Ce(SO4)4.2H2O Formula Weight: 632.56 (596.53anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow to orange Odour: Odourless Melting Point: 130° MDL No.: MFCD00149417
Vzorec: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Bod tání: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149417
CAS číslo: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4