Tisk…
Síran ceričito-amonný dihydrát 95% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tetraammonium cerium tetrakis(sulphate) dihydrate, Cerium (IV) ammonium sulphate dihydrate, Tetraammonium cerium(IV) sulphate dihydrate, Ammonium cerium(IV) sulphate hydrate, Ammonium ceric sulphate dihydrate
325791000 325795000 325790025
ACRO325791000EA 4120 CZK
ACRO325791000 ACRO325795000 ACRO325790025
Síran ceričito-amonný dihydrát 95% ACS
Síran ceričito-amonný dihydrát
Vzorec: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
MW: 632.55
Bod tání: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149417
CAS číslo: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration ≥94 %
Phosphate (PO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid)