Tisk…
Síran ceričito-amonný dihydrát 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
206310050 206311000 206315000
ACRO206310050EA 1170 CZK
ACRO206310050 ACRO206311000 ACRO206315000
Síran ceričito-amonný dihydrát 99+%, extra pure
Síran ceričito-amonný dihydrát
Vzorec: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
MW: 632,55 g/mol
Bod tání: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149417
CAS číslo: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute H2SO4)