Tisk…
Dusičnan ceričito-amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
229547-10G 229547-250G 229547-50G
SIAL229547-10GEA 1770 CZK
SIAL229547-10G SIAL229547-250G SIAL229547-50G
Dusičnan ceričito-amonný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan ceričito-amonný
Vzorec: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Bod tání: 107…108 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151121
CAS číslo: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00509