Tisk…
Dusičnan ceričito-amonný ≥95%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
22594.237EA 6220 CZK
22594.237 22594.294
Dusičnan ceričito-amonný ≥95%, GPR RECTAPUR®
Ammonium cerium (IV) nitrate
Vzorec: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Bod tání: 107…108 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151121
CAS číslo: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00509
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 95 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %