Tisk…
Dusičnan ceričito-amonný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02276.0100 1.02276.1000
1.02276.0100EA 5170 CZK
1.02276.0100 1.02276.1000
Dusičnan ceričito-amonný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Ammonium cerium (IV) nitrate
Vzorec: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548,22 g/mol
Bod tání: 107…108 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151121
CAS číslo: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 13,00509
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1410 g/l (20 °C)
Melting Point 108 °C
Molar Mass 548.22 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.49 g/cm3
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer