Tisk…
Dusičnan ceričito-amonný 99% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
201441000 201442500 201440010 201440050
ACRO201441000EA 2950 CZK
ACRO201441000 ACRO201442500 ACRO201440010 ACRO201440050
Dusičnan ceričito-amonný 99% p.a.
Ammonium cerium (IV) nitrate
Vzorec: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548,22 g/mol
Bod tání: 107…108 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151121
CAS číslo: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00509
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Solubility (10 % in water) Clear
Moisture ≤2 %
Titration ≥98.5 % (on dry substance)
Calcium oxide (CaO) ≤5 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤5 ppm
Potassium oxide (K2O) ≤3 ppm