Tisk…
Oxid ytterbitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
246999-10G 246999-50G
SIAL246999-10GEA 3590 CZK
SIAL246999-10G SIAL246999-50G
Oxid ytterbitý, Sigma-Aldrich®
Oxid ytterbitý
Vzorec: O₃Yb₂
MW: 394,08 g/mol
Bod tání: 2346 °C
Hustota: 9,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011290
CAS číslo: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0