Tisk…
Oxid tulitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
289167-1G 289167-5G
SIAL289167-1GEA 3370 CZK
SIAL289167-1G SIAL289167-5G
Oxid tulitý, Sigma-Aldrich®
Oxid tulitý
Vzorec: O₃Tm₂
MW: 385.87
Bod tání: 2410
Hustota: 8.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011285
CAS číslo: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6