Tisk…
Oxid tulitý ≥99.9%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
36279.04 36279.09
36279.04EA 5220 CZK
36279.04 36279.09
Oxid tulitý ≥99.9%
Oxid tulitý
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-44-1 Molecular Formula: O3Tm2 Formula Weight: 385.87 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Appearance: Pale green Melting Point: 2425° Merck Reference: 14,9394 MDL No.: MFCD00011285
Vzorec: O₃Tm₂
MW: 385.87
Bod tání: 2425 °C
Hustota: 8.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011285
CAS číslo: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6