Oxid tulitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
11199.04
11199.09
11199.04EA
6760
CZK
11199.04
11199.09
Oxid tulitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid tulitý
Purity: 99.99%
CAS No.: 12036-44-1
Molecular Formula: O3Tm2
Formula Weight: 385.87
Physical Form: Powder
Appearance: Pale green
Melting Point: 2425°
Merck Reference: 14,9394
MDL No.: MFCD00011285
Vzorec:
O₃Tm₂ MW: 385.87 Bod tání: 2425 °C Hustota: 8.6 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011285 CAS číslo: 12036-44-1 EINECS: 234-851-6 Merck Index: 14,9394 |