Tisk…
Oxid samaritý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
228672-100G 228672-10G
SIAL228672-100GEA 18040 CZK
SIAL228672-100G SIAL228672-10G
Oxid samaritý, Sigma-Aldrich®
Oxid samaritý
Vzorec: O₃Sm₂
MW: 348,72 g/mol
Bod tání: 2325 °C
Hustota: 7,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011237
CAS číslo: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Merck Index: 14,08347