Tisk…
Oxid samaritý ≥99.998% (metals basis), REacton® (REM ≤ 100 ppm)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10915.06 10915.14 10915.22
10915.06EA 2840 CZK
10915.06 10915.14 10915.22
Oxid samaritý ≥99.998% (metals basis), REacton® (REM ≤ 100 ppm)
Oxid samaritý
Purity: 99.998% CAS No.: 12060-58-1 Molecular Formula: Sm2O3 Formula Weight: 348.70 Physical Form: Powder Refractive Index: 1.97 Melting Point: 2300° Merck Reference: 14,8347 MDL No.: MFCD00011237
Vzorec: O₃Sm₂
MW: 348.72
Bod tání: 2300 °C
Hustota: 7.68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011237
CAS číslo: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Merck Index: 14,8347