Praseodymium(III,IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
205176-250G
205176-50G
SIAL205176-250GEA
16940
CZK
SIAL205176-250G
SIAL205176-50G
Praseodymium(III,IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Praseodymium(III,IV) oxide
Vzorec:
O₁₁Pr₆ MW: 1021.44 Bod tání: 2012…2072 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011178 CAS číslo: 12037-29-5 EINECS: 234-857-9 |