Tisk…
Oxid neodymitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
228656-100G 228656-25G
SIAL228656-100GEA 10080 CZK
SIAL228656-100G SIAL228656-25G
Oxid neodymitý, Sigma-Aldrich®
Oxid neodymitý
Vzorec: Nd₂O₃
MW: 336.48
Bod varu: 3760
Bod tání: 2270
Hustota: 7.24
MDL Number: MFCD00011134
CAS číslo: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,06450