Oxid neodymitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
203858-10G
203858-50G
SIAL203858-10GEA
5750
CZK
SIAL203858-10G
SIAL203858-50G
Oxid neodymitý, Sigma-Aldrich®
Oxid neodymitý
Vzorec:
Nd₂O₃ MW: 336.48 Bod varu: 3760 Bod tání: 2270 Hustota: 7.24 |
MDL Number:
MFCD00011134 CAS číslo: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 Merck Index: 14,06450 |