Tisk…
Powered air respirator (PAPR) system, Versaflo™ Turbo TR-300+
Dodavatel: 3M
TR3600 TR302EPLUS TR315EPLUS
111-2408EA 10910 CZK
111-2408 111-2404 111-2405
Powered air respirator (PAPR) system, Versaflo™ Turbo TR-300+
Polomasky a filtrační respirátory Systémy polomasek
Vyvážený a kompaktní 3M™ Versaflo™ TR-300+ je snadno použitelný, všestranný respirátorový systém pro prostředí s částicemi.
  • Dvě volitelné možnosti průtoku: 185 a 205 l/min
  • Vysoce účinný filtr zachycuje nebezpečný prach, mlhu a výpary plus možnosti pro obtěžující plyny a páry
  • Tenký, lehký vyvážený design pro vynikající pohodlí
  • Zvukový a LED alarm signalizuje nízké nabití baterie nebo nízký průtok vzduchu
  • Lithium-iontová baterie s LED indikací stavu nabití
  • Displej zobrazuje stav nabití baterie, zvolený průtok vzduchu a stav zatížení filtru pevných částic během používání
TR-300+ Powered Air Turbo, pokud se používá jako součást schváleného systému s vhodnými filtry, poskytuje ochranu proti:
Částice např. jemný prach, mlhu a kovové výpary.
Hladiny nepříjemného zápachu (pod limitem expozice na pracovišti) organických plynů a par
Hladiny nepříjemného zápachu (pod limitem expozice na pracovišti) kyselých plynů a až 10× limit expozice na pracovišti fluorovodíku.
Certifikace: The TR-300+ Powered Air Turbo, in combination with 3M approved headtops, has been tested and approved to EN 12941:1998+A2:2008. Also meets the dust protection and spraying water requirements (IP 53) of EN 60529.
Informace o dodávce: TR-302E+ Turbo unit is supplied with filter cover, airflow indicator and spark arrestors.
TR-315E+ Starter Kit includes TR-302E+ turbo unit, particulate filter, standard belt, high capacity battery pack, battery charger kit, self-adjusting breathing tube, airflow indicator and spark arrestors.