Tisk…
Oxid lantanitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
L4000-1KG L4000-100G L4000-250G L4000-500G
SIALL4000-1KGEA 24180 CZK
SIALL4000-1KG SIALL4000-100G SIALL4000-250G SIALL4000-500G
Oxid lantanitý, Sigma-Aldrich®
Oxid lantanitý
Vzorec: La₂O₃
MW: 325.81
Bod varu: 4200
Bod tání: 2315
Hustota: 6.51
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011071
CAS číslo: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5