Tisk…
Oxid lantanitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
199923-100G 199923-500G
SIAL199923-100GEA 7860 CZK
SIAL199923-100G SIAL199923-500G
Oxid lantanitý, Sigma-Aldrich®
Oxid lantanitý
Vzorec: La₂O₃
Bod varu: 4200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2315 °C
Hustota: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011071
CAS číslo: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5